5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40768-1G OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA 534 EUR
APOSOR40768-1G APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Formel: C₅H₅ClIN₃·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812085
CAS-Nummer: 2367002-79-5