2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,2-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40661-1G OR40661-250MG OR40661-5G
APOSOR40661-1GEA 140 EUR
APOSOR40661-1G APOSOR40661-250MG APOSOR40661-5G
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527653
CAS-Nummer: 289617-98-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II