4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40655-1G OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40655-1G APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
Schmelzpunkt: 183…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12767500
CAS-Nummer: 1133123-02-0