3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carbamoyl-3-chloro-6-methoxypyridine, 3-Chloro-6-methoxypicolinamide
OR40366-1G OR40366-250MG
APOSOR40366-1GEA 503 EUR
APOSOR40366-1G APOSOR40366-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17676111
CAS-Nummer: 1257535-44-6