3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40349-1G OR40349-5G OR40349-250MG OR40349-500MG
APOSOR40349-1GEA 268 EUR
APOSOR40349-1G APOSOR40349-5G APOSOR40349-250MG APOSOR40349-500MG
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride
Formel: C₄H₆N₄·ClH
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11226159
CAS-Nummer: 117043-87-5