3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40322-1G
OR40322-250MG
OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA
306
EUR
APOSOR40322-1G
APOSOR40322-250MG
APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12168705 CAS-Nummer: 855202-63-0 |