4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40106-1G OR40106-250MG
APOSOR40106-1GEA 567 EUR
APOSOR40106-1G APOSOR40106-250MG
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₈O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11869747
CAS-Nummer: 41684-11-1