Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR401016-1G
OR401016-5G
APOSOR401016-1GEA
58
EUR
APOSOR401016-1G
APOSOR401016-5G
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molekulargewicht: 215.591 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038813 CAS-Nummer: 42087-81-0 |