3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400960-1G OR400960-5G OR400960-25G
APOSOR400960-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400960-1G APOSOR400960-5G APOSOR400960-25G
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
3-Chloro-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClIO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06637386
CAS-Nummer: 58123-72-1