5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400940-1G
OR400940-250MG
OR400940-5G
APOSOR400940-1GEA
464
EUR
APOSOR400940-1G
APOSOR400940-250MG
APOSOR400940-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561243 CAS-Nummer: 1547274-38-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |