Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
OR400939-1G OR400939-250MG
APOSOR400939-1GEA 207 EUR
APOSOR400939-1G APOSOR400939-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040228
CAS-Nummer: 307353-32-8