2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 23.2 EUR
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29037276
CAS-Nummer: 1934463-16-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III