2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400757-1G
OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA
812
EUR
APOSOR400757-1G
APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrINO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391757 CAS-Nummer: 860603-83-4 |