2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400748-1G
OR400748-5G
APOSOR400748-1GEA
172
EUR
APOSOR400748-1G
APOSOR400748-5G
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrINO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391756 CAS-Nummer: 32337-95-4 |