2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400739-1G OR400739-250MG
APOSOR400739-1GEA 343 EUR
APOSOR400739-1G APOSOR400739-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392271
CAS-Nummer: 1261675-40-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III