3-Methoxy-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400682-1G OR400682-5G OR400682-25G
APOSOR400682-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400682-1G APOSOR400682-5G APOSOR400682-25G
3-Methoxy-2-nitroaniline
3-Methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₃
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18324417
CAS-Nummer: 16554-47-5