2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400673-1G
OR400673-250MG
APOSOR400673-1GEA
464
EUR
APOSOR400673-1G
APOSOR400673-250MG
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrINO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28515358 CAS-Nummer: 1936643-46-7 |