2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400647-1G
OR400647-250MG
APOSOR400647-1GEA
87
EUR
APOSOR400647-1G
APOSOR400647-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₃S Schmelzpunkt: 62…66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09880303 CAS-Nummer: 179251-57-1 UN-Nummer: 2928 ADR: 6.1+8,II |