2-Bromo-3-chloroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400506-1G
OR400506-250MG
OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA
29
EUR
APOSOR400506-1G
APOSOR400506-250MG
APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
2-Bromo-3-chloroanisole
Formel:
C₇H₆BrClO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18390300 CAS-Nummer: 174913-08-7 |