3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400426-1G
OR400426-250MG
OR400426-5G
APOSOR400426-1GEA
29
EUR
APOSOR400426-1G
APOSOR400426-250MG
APOSOR400426-5G
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Formel:
C₈H₆BrIO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391610 CAS-Nummer: 945907-32-4 |