3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400405-1G OR400405-250MG OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA 290 EUR
APOSOR400405-1G APOSOR400405-250MG APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391670
CAS-Nummer: 362529-52-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III