2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400332-1G
OR400332-250MG
OR400332-5G
APOSOR400332-1GEA
77
EUR
APOSOR400332-1G
APOSOR400332-250MG
APOSOR400332-5G
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Formel:
C₆H₅BrClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16742724 CAS-Nummer: 855836-14-5 |