4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400331-1G
OR400331-25G
OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA
21.9
EUR
APOSOR400331-1G
APOSOR400331-25G
APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrClNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09835006 CAS-Nummer: 58349-01-2 |