7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400238-1G
OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA
609
EUR
APOSOR400238-1G
APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₃BrClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28040522 CAS-Nummer: 1820707-32-1 |