4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 202 EUR
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃IN₂O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07783655
CAS-Nummer: 101420-79-5