2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-carboxyanisole, 2-Bromo-m-anisic acid
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Schmelzpunkt: 153…158 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848447
CAS-Nummer: 88377-29-1