6-Bromoisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400005-1G OR400005-250MG OR400005-5G
APOSOR400005-1GEA 29 EUR
APOSOR400005-1G APOSOR400005-250MG APOSOR400005-5G
6-Bromoisatoic anhydride
6-Bromoisatoic anhydride
Formel: C₈H₄BrNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526667
CAS-Nummer: 77603-45-3