3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 371 EUR
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
Schmelzpunkt: 242…243 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06808825
CAS-Nummer: 249647-25-4