2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3951-1G OR3951-5G
APOSOR3951-1GEA 51.5 EUR
APOSOR3951-1G APOSOR3951-5G
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester
Formel: C₁₀H₁₃BO₃
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659934
CAS-Nummer: 141522-26-1