2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dimethyl-4-formyl-1,3-oxazole, 2,5-Dimethyloxazole-4-carbaldehyde
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 429 EUR
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₆H₇NO₂
Siedepunkt: 38…40 °C (0.2 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03923827
CAS-Nummer: 92901-88-7