Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370080-1G
OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA
589
EUR
APOSOR370080-1G
APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12779349 CAS-Nummer: 279261-84-6 |