4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(tert-Butyl)-2-methoxybenzaldehyde
OR370051-1G OR370051-5G
APOSOR370051-1GEA 447 EUR
APOSOR370051-1G APOSOR370051-5G
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18642730
CAS-Nummer: 53535-88-9