(9H-Xanthen-9-yl)methanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370044-100MG OR370044-500MG
APOSOR370044-100MGEA 403 EUR
APOSOR370044-100MG APOSOR370044-500MG
(9H-Xanthen-9-yl)methanol ≥98%
(9H-Xanthen-9-yl)methanol
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100363
CAS-Nummer: 5490-92-6