3-Cyano-3-methylcyclohexanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370042-100MG OR370042-250MG
APOSOR370042-100MGEA 415 EUR
APOSOR370042-100MG APOSOR370042-250MG
3-Cyano-3-methylcyclohexanone ≥98%
3-Cyano-3-methylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₁NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24688472
CAS-Nummer: 33235-14-2