4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Acridine-4-carboxylic acid
OR370004-100MG
OR370004-1G
OR370004-250MG
APOSOR370004-100MGEA
78.3
EUR
APOSOR370004-100MG
APOSOR370004-1G
APOSOR370004-250MG
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
4-Acridinecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21340176 CAS-Nummer: 31327-97-6 |