(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361744-100MG
OR361744-250MG
APOSOR361744-100MGEA
654
EUR
APOSOR361744-100MG
APOSOR361744-250MG
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07374329 CAS-Nummer: 1241684-18-3 |