4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361734-10G OR361734-1G
APOSOR361734-10GEA 1660 EUR
APOSOR361734-10G APOSOR361734-1G
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
4-Bromo-2-(methylthio)aniline
Formel: C₇H₈BrNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21194023
CAS-Nummer: 475089-07-7