4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361725-100MG
OR361725-250MG
APOSOR361725-100MGEA
307
EUR
APOSOR361725-100MG
APOSOR361725-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol
Formel:
C₁₀H₁₅NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16996828 CAS-Nummer: 4151-62-6 |