3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Amino-5-cyanophenyl)boronic acid
OR360638-100MG OR360638-1G OR360638-250MG
APOSOR360638-100MGEA 74.1 EUR
APOSOR360638-100MG APOSOR360638-1G APOSOR360638-250MG
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095195
CAS-Nummer: 913943-05-2