4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Isobutyrylphenyl)boronic acid
OR360548-1G
OR360548-5G
APOSOR360548-1GEA
227
EUR
APOSOR360548-1G
APOSOR360548-5G
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
4-Isobutyrylphenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₃BO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12022352 CAS-Nummer: 186498-27-1 |