1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Isopropyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
OR350205-1G
OR350205-5G
APOSOR350205-1GEA
75.4
EUR
APOSOR350205-1G
APOSOR350205-5G
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17167306 CAS-Nummer: 1282518-60-8 |