5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346392-1G OR346392-5G
APOSOR346392-1GEA 217 EUR
APOSOR346392-1G APOSOR346392-5G
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09034175
CAS-Nummer: 50737-31-0