3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346323-1G
OR346323-5G
APOSOR346323-1GEA
0
EUR
APOSOR346323-1G
APOSOR346323-5G
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₇H₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11656615 CAS-Nummer: 63366-79-0 |