4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346322-1G
OR346322-5G
APOSOR346322-1GEA
314
EUR
APOSOR346322-1G
APOSOR346322-5G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Formel:
C₁₀H₁₁NO₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11046180 CAS-Nummer: 422308-68-7 |