6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346156-1G
OR346156-5G
OR346156-10G
APOSOR346156-1GEA
0
EUR
APOSOR346156-1G
APOSOR346156-5G
APOSOR346156-10G
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₁₀H₇BrO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11845695 CAS-Nummer: 863904-21-6 |