2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
OR345483-1G OR345483-250MG OR345483-5G
APOSOR345483-1GEA 159 EUR
APOSOR345483-1G APOSOR345483-250MG APOSOR345483-5G
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15142726
CAS-Nummer: 916737-77-4