5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345438-5G
OR345438-1G
APOSOR345438-5GEA
683
EUR
APOSOR345438-5G
APOSOR345438-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044844 CAS-Nummer: 875245-69-5 |