3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
OR345345-1G
OR345345-250MG
OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA
98.6
EUR
APOSOR345345-1G
APOSOR345345-250MG
APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Formel:
C₅H₄BrN₃O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11040269 CAS-Nummer: 433226-05-2 |