2-Amino-6-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR33674-1G
OR33674-250MG
APOSOR33674-1GEA
609
EUR
APOSOR33674-1G
APOSOR33674-250MG
2-Amino-6-methoxyphenol 95%
2-Amino-6-methoxyphenol
Formel:
C₇H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16998784 CAS-Nummer: 40925-71-1 |