N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32959-1G OR32959-5G
APOSOR32959-1GEA 180 EUR
APOSOR32959-1G APOSOR32959-5G
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide
Formel: C₁₇H₁₈N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00419232
CAS-Nummer: 5469-94-3